trans-4-Pentylcyclohexancarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4501-5G CA-4501-25G CA-4501-100G CA-4501-1G
COBBCA-4501-5GEA 31.2 EUR
COBBCA-4501-5G COBBCA-4501-25G COBBCA-4501-100G COBBCA-4501-1G
trans-4-Pentylcyclohexancarbonsäure
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molecular Weight: 198.30 g/mol
MDL: MFCD00009964
CAS-Nummer: 38289-29-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable