Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
CFF240.1
CFF240.5
017292-1G
017292-5G
CHMPCFF240.1EA
268
EUR
CHMPCFF240.1
CHMPCFF240.5
FLUO017292-1G
FLUO017292-5G
Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂S Molecular Weight: 207.25 g/mol |
MDL:
MFCD00206744 CAS-Nummer: 35212-85-2 |