3',4'-(Methylendioxy)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
274801-25G 274801-5G
SIAL274801-25GEA 143 EUR
SIAL274801-25G SIAL274801-5G
3',4'-(Methylendioxy)acetophenon, Sigma-Aldrich®
3',4'-(Methylendioxy)acetophenon
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164.16 g/mol
MDL: MFCD00005831
CAS-Nummer: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1