1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050
103700250
103701000
ACRO103700050EA
43.7
EUR
ACRO103700050
ACRO103700250
ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114.19 g/mol Siedepunkt: 66…70 °C (23 mmHg) Dichte: 0.9 g/cm³ Flammpunkt: 47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003182 CAS-Nummer: 7154-73-6 EINECS: 230-509-5 UN: 1993 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...