1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24645.06 B24645.14 B24645.22
B24645.06EA 50.8 EUR
B24645.06 B24645.14 B24645.22
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin
Purity: 99% CAS No.: 7154-73-6 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4687 Odour: Amine-like Boiling Point: 161° Beilstein Reference: 102978 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00003182
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 161 °C
Dichte: 0,904
Flammpunkt: 47 °C (116 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003182
CAS-Nummer: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
ADR: 8,II