1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
368090050 368090250
ACRO368090050EA 59.5 EUR
ACRO368090050 ACRO368090250
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin 98%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin
Formel: C₇H₁₆N₂
Molecular Weight: 128.22 g/mol
Siedepunkt: 191…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014100
CAS-Nummer: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
UN: 2735
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable