(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2S)-(+)-Glycidyl tosylate, (s)-(+)-oxirane-2-methanol p-toluenesulphonate, (2S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540129-25G 540129-5G
SIAL540129-25GEA 107 EUR
SIAL540129-25G SIAL540129-5G
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
Molecular Weight: 228,26 g/mol
MDL: MFCD00064489
CAS-Nummer: 70987-78-9
EINECS: 417-210-7