1,2-Ethylendiphosphonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L05828.06
L05828.14
L05828.06EA
91.9
EUR
L05828.06
L05828.14
1,2-Ethylendiphosphonsäure ≥97%
1,2-Ethylendiphosphonsäure
Purity: 97%
CAS No.: 6145-31-9
Molecular Formula: C2H8O6P2
Formula Weight: 190.03
Melting Point: 217-221°
Beilstein Reference: 1780250
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013958
Formel:
C₂H₈O₆P₂ Schmelzpunkt: 217…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013958 CAS-Nummer: 6145-31-9 UN: 3261 ADR: 8,II |