1,3-Propylendiphosphonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
30277.02 30277.04 30277.09
30277.02EA 28.4 EUR
30277.02 30277.04 30277.09
1,3-Propylendiphosphonsäure ≥98%
1,3-Propylendiphosphonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 4671-82-3 Molecular Formula: [P(O)(OH)2CH2]2CH2 Formula Weight: 204.06 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050066
Formel: C₃H₁₀O₆P₂
Schmelzpunkt: 178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050066
CAS-Nummer: 4671-82-3