Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide, Dicumyl Peroxide
349881000 349885000
ACRO349881000EA 76.7 EUR
ACRO349881000 ACRO349885000
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid) 99%
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid)
Formel: C₁₈H₂₂O₂
Molecular Weight: 270.37 g/mol
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036227
CAS-Nummer: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
UN: 3110
ADR: 5.2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %