Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide, Dicumyl Peroxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
329541-100G 329541-500G
SIAL329541-100GEA 89.5 EUR
SIAL329541-100G SIAL329541-500G
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid), Sigma-Aldrich®
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid)
Formel: C₁₈H₂₂O₂
Molecular Weight: 270.37 g/mol
MDL: MFCD00036227
CAS-Nummer: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
UN: 3110
ADR: 5.2