4-Brom-DL-phenylalanin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L02833.03EA 59.1 EUR
L02833.03 L02833.06
4-Brom-DL-phenylalanin ≥98%
4-Brom-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 244,09 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 262 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002599
CAS-Nummer: 14091-15-7
EINECS: 237-941-3