3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DL-DOPA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D9503-1G D9503-25G D9503-5G
SIALD9503-1GEA 30.2 EUR
SIALD9503-1G SIALD9503-25G SIALD9503-5G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanin, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanin
Formel: C₉H₁₁NO₄
Molecular Weight: 197.19 g/mol
MDL: MFCD00063060
CAS-Nummer: 63-84-3
EINECS: 200-566-0