4-Fluor-DL-phenylalanin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L07585.03 L07585.06
L07585.03EA 41.2 EUR
L07585.03 L07585.06
4-Fluor-DL-phenylalanin ≥98%
4-Fluor-DL-phenylalanin
Purity: 98+% CAS No.: 51-65-0 Molecular Formula: C9H10FNO2 Formula Weight: 183.18 Melting Point: ca 254° dec. Beilstein Reference: 29338793
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183.18 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 254 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002600
CAS-Nummer: 51-65-0
EINECS: 200-113-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable