4-Fluor-DL-phenylalanin
Lieferant: FLUOROCHEM
002355-100G 002355-25G 002355-5G
FLUO002355-100GEA 0 EUR
FLUO002355-100G FLUO002355-25G FLUO002355-5G
4-Fluor-DL-phenylalanin
4-Fluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MDL: MFCD00002600
CAS-Nummer: 51-65-0
EINECS: 200-113-7