2-Chlor-D-phenylalanin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
H-D-Phe(2-Cl)-OH
H27359.03
H27359.MD
H27359.03EA
136
EUR
H27359.03
H27359.MD
2-Chlor-D-phenylalanin ≥98%
2-Chlor-D-phenylalanin
Purity: 98%
CAS No.: 80126-50-7
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 211-213°
MDL No.: MFCD00077920
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199.64 g/mol Schmelzpunkt: 211…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077920 CAS-Nummer: 80126-50-7 |