4-Chlor-D-phenylalanin 95
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: H-D-Phe(4-Cl)-OH, (R)-2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, H-p-Chloro-D-Phe-OH
H51982.MD H51982.03 H51982.06
H51982.MDEA 45.1 EUR
H51982.MD H51982.03 H51982.06
4-Chlor-D-phenylalanin 95
4-Chlor-D-phenylalanin
Purity: 95% CAS No.: 14091-08-8 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.64 Melting Point: 260° Beilstein Reference: 2416151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00079675
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 199.64 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079675
CAS-Nummer: 14091-08-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III