2-Chlor-L-phenylalanin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
H-Phe(2-Cl)-OH
H27135.MD
H27135.03
H27135.MDEA
146
EUR
H27135.MD
H27135.03
2-Chlor-L-phenylalanin ≥98%
2-Chlor-L-phenylalanin
Purity: 98+%
CAS No.: 103616-89-3
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 196-199°
MDL No.: MFCD00077921
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199,6 g/mol Schmelzpunkt: 196…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077921 CAS-Nummer: 103616-89-3 |