4-Chlor-L-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
L-4-Chlorophenylalanine, H-Phe(4-Cl)-OH
4002990.0001
4002990.0005
BACE4002990.0001EA
0
EUR
BACE4002990.0001
BACE4002990.0005
4-Chlor-L-phenylalanin
4-Chlor-L-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD00063065 CAS-Nummer: 14173-39-8 EINECS: 238-023-5 |