3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D9378-1G
D9378-250MG
SIALD9378-1GEA
771
EUR
SIALD9378-1G
SIALD9378-250MG
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanin, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanin
Formel:
C₉H₁₁NO₄ |
CAS-Nummer:
5796-17-8 EINECS: 227-343-0 |