3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
A11311.06
A11311.14
A11311.22
A11311.06EA
40.1
EUR
A11311.06
A11311.14
A11311.22
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin
Purity: 98+%
CAS No.: 59-92-7
Molecular Formula: C9H11NO4
Formula Weight: 197.19
Odour: Odourless
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2215169
Merck Reference: 14,5464
MDL No.: MFCD00002598
Formel:
C₉H₁₁NO₄ Molecular Weight: 197.19 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 295 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002598 CAS-Nummer: 59-92-7 EINECS: 200-445-2 |