4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
FL13610.POR
013610-1G
013610-5G
CHMPFL13610.POREA
0
EUR
CHMPFL13610.POR
FLUO013610-1G
FLUO013610-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005281 CAS-Nummer: 10041-02-8 EINECS: 233-121-4 |