4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
4-Amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile
5Y-5028.1
5Y-5028.5
5Y-5028.500
BIOT5Y-5028.1EA
0
EUR
BIOT5Y-5028.1
BIOT5Y-5028.5
BIOT5Y-5028.500
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel:
C₅H₃ClN₄ Molecular Weight: 154,56 g/mol |
MDL:
MFCD00052343 CAS-Nummer: 94741-69-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |