4-Amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carbosäurenitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-5-cyano-2-(methylthio)pyrimidine
A19949.06 A19949.14
A19949.06EA 70.3 EUR
A19949.06 A19949.14
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carbosäurenitril 97%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carbosäurenitril
Purity: 97% CAS No.: 770-30-9 Molecular Formula: C6H6N4S Formula Weight: 166.21 Melting Point: 240-243° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00023237
Formel: C₆H₆N₄S
Molecular Weight: 166.21 g/mol
Schmelzpunkt: 240…243 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023237
CAS-Nummer: 770-30-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III