4-Amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carbosäurenitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Amino-5-cyano-2-(methylthio)pyrimidine
KM08141.1
KM08141.10
MAYBKM08141.1EA
0
EUR
MAYBKM08141.1
MAYBKM08141.10
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carbosäurenitril
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel:
C₆H₆N₄S Molecular Weight: 166.21 g/mol |
MDL:
MFCD00023237 CAS-Nummer: 770-30-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |