2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
B21989.14
B21989.22
B21989.14EA
43.5
EUR
B21989.14
B21989.22
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat 97%
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat
Purity: 97%
CAS No.: 35011-47-3
Molecular Formula: C4H7N5O.H2SO4
Formula Weight: 239.21
Melting Point:
Formel:
C₄H₉N₅O₅S Molecular Weight: 239,21 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012785 CAS-Nummer: 39267-74-8 EINECS: 254-393-0 |