4-Amino-2-mercaptopyrimidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
AC21477.1 AC21477.10
MAYBAC21477.1EA 0 EUR
MAYBAC21477.1 MAYBAC21477.10
4-Amino-2-mercaptopyrimidin
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃S
Molecular Weight: 127.1676 g/mol
MDL: MFCD00006075
CAS-Nummer: 333-49-3
EINECS: 206-374-3