2,4-Dimethylpyrrol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
319650050 319650010 319650250
ACRO319650050EA 121 EUR
ACRO319650050 ACRO319650010 ACRO319650250
2,4-Dimethylpyrrol 97%
2,4-Dimethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
Molecular Weight: 95.1424 g/mol
Siedepunkt: 165…167 °C
Dichte: 0.924 g/cm³
Flammpunkt: >109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192088
CAS-Nummer: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %