2,4-Dimethylpyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL390836-5GEA
125
EUR
SIAL390836-5G
SIAL390836-1G
2,4-Dimethylpyrrol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylpyrrole
Formel:
C₆H₉N Molecular Weight: 95,1424 g/mol |
MDL:
MFCD00192088 CAS-Nummer: 625-82-1 EINECS: 210-912-2 |