1-(2-Aminophenyl)pyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
196940-10G 196940-1G
SIAL196940-10GEA 199 EUR
SIAL196940-10G SIAL196940-1G
1-(2-Aminophenyl)pyrrol, Sigma-Aldrich®
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158.20 g/mol
MDL: MFCD00005344
CAS-Nummer: 6025-60-1
EINECS: 227-884-2