2-Benzofurancarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
CC06601.250
CC06601.1
CHMPCC06601.250EA
0
EUR
CHMPCC06601.250
MAYBCC06601.1
2-Benzofurancarbonsäure
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₃ Molecular Weight: 162.15 g/mol |
MDL:
MFCD00005848 CAS-Nummer: 496-41-3 EINECS: 207-818-9 |