Dibenzothiophen-4-boronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Dibenzothiopheneboronic acid
AC35908.250
AC35908.1
359080010
359080050
MAYBAC35908.250EA
0
EUR
MAYBAC35908.250
MAYBAC35908.1
ACRO359080010
ACRO359080050
Dibenzothiophen-4-boronsäure 95%
Dibenzothiophen-4-boronsäure
Formel:
C₁₂H₉BO₂S Molecular Weight: 228,08 g/mol Schmelzpunkt: 285…290 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01318182 CAS-Nummer: 108847-20-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |