Dibenzothiophen-4-boronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Dibenzothiopheneboronic acid
L19831.03
L19831.06
L19831.03EA
49.2
EUR
L19831.03
L19831.06
Dibenzothiophen-4-boronsäure 95%
Dibenzothiophen-4-boronsäure
Purity: 95%
CAS No.: 108847-20-7
Molecular Formula: C12H9BO2S
Formula Weight: 228.08
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₉BO₂S Molecular Weight: 228,08 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318182 CAS-Nummer: 108847-20-7 |