Dibenzothiophen-4-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Dibenzothiopheneboronic acid
BB-3277-5G
BB-3277-1G
BB-3277-25G
BB-3277-100G
COBBBB-3277-5GEA
50.8
EUR
COBBBB-3277-5G
COBBBB-3277-1G
COBBBB-3277-25G
COBBBB-3277-100G
Dibenzothiophen-4-boronsäure
Dibenzothiophen-4-boronsäure
Formel:
C₁₂H₉BO₂S Molecular Weight: 228,08 g/mol |
MDL:
MFCD01318182 CAS-Nummer: 108847-20-7 |