Ytterbium(III)chlorid ≥35% (w/w) in wässriger Lösung , 99.9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
42816.AD
42816.AK
42816.K2
42816.ADEA
66.1
EUR
42816.AD
42816.AK
42816.K2
Ytterbium(III)chlorid ≥35% (w/w) in wässriger Lösung , 99.9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)chlorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-91-8
Molecular Formula: YbCl3
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.48
MDL No.: MFCD00011288
Formel:
Cl₃Yb Molecular Weight: 279,4 g/mol Dichte: 1,48 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011288 CAS-Nummer: 10361-91-8 EINECS: 233-800-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...