Dimethylcyclohexan-1,4-dicarboxylat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
206431-100G 206431-25G
SIAL206431-100GEA 227 EUR
SIAL206431-100G SIAL206431-25G
Dimethylcyclohexan-1,4-dicarboxylat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Dimethylcyclohexan-1,4-dicarboxylat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Molecular Weight: 200.2316 g/mol
MDL: MFCD00001460
CAS-Nummer: 94-60-0
EINECS: 202-347-5