4-Aminocyclohexancarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 4-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
013927-5G 013927-25G
FLUO013927-5GEA 145 EUR
FLUO013927-5G FLUO013927-25G
4-Aminocyclohexancarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
4-Aminocyclohexancarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,1800 g/mol
MDL: MFCD00191601
CAS-Nummer: 1776-53-0