Sulfobernsteinsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
338567-1L 338567-250ML
SIAL338567-1LEA 226 EUR
SIAL338567-1L SIAL338567-250ML
Sulfobernsteinsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Sulfobernsteinsäure
Formel: C₄H₆O₇S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075139
CAS-Nummer: 5138-18-1
EINECS: 225-898-3
UN: 3265
ADR: 8,II