Natriumchlorit 25% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14815.0250
8.14815.1000
8.14815.0250EA
30.7
EUR
8.14815.0250
8.14815.1000
Natriumchlorit 25% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sodium chlorite
Formel:
ClNaO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003478 CAS-Nummer: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1908 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Point | 100 °C |
Density | 1.21 g/cm3 (20 °C) |