N-Acetyl-L-leucin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
347010050 347010250
ACRO347010050EA 35.6 EUR
ACRO347010050 ACRO347010250
N-Acetyl-L-leucin 99%
N-Acetyl-L-leucin
Formel: C₈H₁₅NO₃
Molecular Weight: 173.2 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065131
CAS-Nummer: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in ethanol) Clear colorless
Specific optical rotation -23° to -26° (20°C, 589 nm) (c=4, MeOH)
Titration with NaOH ≥98.5 %