2-Chlor-2'-nitroacetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
011117-25G 011117-100G 011117-5G
FLUO011117-25GEA 0 EUR
FLUO011117-25G FLUO011117-100G FLUO011117-5G
2-Chlor-2'-nitroacetanilid
2-Chlor-2'-nitroacetanilid
Formel: C₈H₇ClN₂O₃
Molecular Weight: 214,61 g/mol
MDL: MFCD00024201
CAS-Nummer: 10147-70-3