Ethylsuccinylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
184090250 184091000
ACRO184090250EA 39.8 EUR
ACRO184090250 ACRO184091000
Ethylsuccinylchlorid 95%
Ethylsuccinylchlorid
Formel: C₆H₉ClO₃
Molecular Weight: 164,59 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,1575 g/cm³
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000751
CAS-Nummer: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN: 1760
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration RCOCl ≥94 %