Ethylsuccinylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
A12734.14 A12734.22 A12734.36
A12734.14EA 45 EUR
A12734.14 A12734.22 A12734.36
Ethylsuccinylchlorid ≥97%
Ethylsuccinylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 14794-31-1 Molecular Formula: ClOCCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 164.59 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4370 Odour: Acrid Boiling Point: 88-90°/11mm Beilstein Reference: 1766126 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000751
Formel: C₆H₉ClO₃
Molecular Weight: 164,59 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,163
Flammpunkt: 84 °C (183 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000751
CAS-Nummer: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN: 3265
ADR: 8,II