Ethylsuccinylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190705-100G
190705-25G
SIAL190705-100GEA
134
EUR
SIAL190705-100G
SIAL190705-25G
Ethylsuccinylchlorid, Sigma-Aldrich®
Ethylsuccinylchlorid
Formel:
C₆H₉ClO₃ Molecular Weight: 164,59 g/mol |
MDL:
MFCD00000751 CAS-Nummer: 14794-31-1 EINECS: 238-855-9 UN: 3265 ADR: 8,II |