(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
15230-10G 15230-50G
SIAL15230-10GEA 81.4 EUR
SIAL15230-10G SIAL15230-50G
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol, Sigma-Aldrich®
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Formel: C₁₀H₅F₆IO₄
Molecular Weight: 430,04 g/mol
MDL: MFCD00009672
CAS-Nummer: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0