(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL232130-50GEA 206 EUR
SIAL232130-50G SIAL232130-10G
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol, Sigma-Aldrich®
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Formel: C₁₀H₅F₆IO₄
Molecular Weight: 430,04 g/mol
MDL: MFCD00009672
CAS-Nummer: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0