2-Aminoacetophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A38207-1G A38207-5G
SIALA38207-1GEA 48.1 EUR
SIALA38207-1G SIALA38207-5G
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO
MDL: MFCD00012873
CAS-Nummer: 5468-37-1
EINECS: 226-787-2