3-Amino-2-(methylthio)benzotrifluorid
Lieferant: Thermo Scientific
SEW03605.250 SEW03605.1
MAYBSEW03605.250EA 0 EUR
MAYBSEW03605.250 MAYBSEW03605.1
3-Amino-2-(methylthio)benzotrifluorid
3-Amino-2-(methylthio)benzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃NS
MDL: MFCD01764739
CAS-Nummer: 256508-73-3