3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Methylthio-5-(trifluoromethyl)aniline
010401-1G 010401-5G
FLUO010401-1GEA 104 EUR
FLUO010401-1G FLUO010401-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluorid
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃NS
Molecular Weight: 207.22 g/mol
MDL: MFCD00052715
CAS-Nummer: 207974-07-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III