2-(Methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
023289-25G 023289-5G
FLUO023289-25GEA 518 EUR
FLUO023289-25G FLUO023289-5G
2-(Methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
2-(Methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
Formel: C₈H₉ClF₃N
CAS-Nummer: 845866-58-2